2-(Difluoromethyl)-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
PC301041-1G PC301041-250MG
APOSPC301041-1GEA 6150 SEK
APOSPC301041-1G APOSPC301041-250MG
2-(Difluoromethyl)-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
2-(Difluoromethyl)-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₅F₃N₂O₂
Smältpunkt: 211…213 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 2514942-09-5