8-Bromo-2-(difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
PC301039-1G PC301039-250MG
APOSPC301039-1GEA 6175 SEK
APOSPC301039-1G APOSPC301039-250MG
8-Bromo-2-(difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
8-Bromo-2-(difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₇BrF₂N₂O₂
MW: 305,076 g/mol
Smältpunkt: 209…210 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 2514941-98-9