Ethyl 8-bromo-2-(difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
PC301038-1G PC301038-250MG
APOSPC301038-1GEA 6150 SEK
APOSPC301038-1G APOSPC301038-250MG
Ethyl 8-bromo-2-(difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 8-bromo-2-(difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₁BrF₂N₂O₂
Smältpunkt: 128…131 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 2451256-44-1