6-Bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
PC301035-1G PC301035-250MG
APOSPC301035-1GEA 6175 SEK
APOSPC301035-1G APOSPC301035-250MG
6-Bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6-Bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₅BrF₂N₂O₂
MW: 291,049 g/mol
Smältpunkt: 226…228 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 2451256-52-1