6-Chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
PC301033-1G PC301033-250MG
APOSPC301033-1GEA 6150 SEK
APOSPC301033-1G APOSPC301033-250MG
6-Chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6-Chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₅ClF₂N₂O₂
Smältpunkt: 218…220 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 2451256-50-9