2-(Difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
Leverantör: Apollo Scientific
PC301030-1G
PC301030-250MG
APOSPC301030-1GEA
5475
SEK
APOSPC301030-1G
APOSPC301030-250MG
2-(Difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
2-(Difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
Formel:
C₉H₈F₂N₄O Smältpunkt: 151…153 °C Storage Temperature: Omgivande |
CAS nummer:
2451256-41-8 |