2-Fluoro-1-methoxy-4-(methylsulphonyl)benzene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC300944-1G PC300944-250MG
APOSPC300944-1GEA 720 SEK
APOSPC300944-1G APOSPC300944-250MG
2-Fluoro-1-methoxy-4-(methylsulphonyl)benzene 97%
2-Fluoro-1-methoxy-4-(methylsulphonyl)benzene
Formel: C₈H₉FO₃S
MW: 204,219 g/mol
Smältpunkt: 97…98 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD21090339
CAS nummer: 20951-14-8