1,1,1-Trifluoro-3-(1H-pyrazol-1-yl)propan-2-ol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC300870-1G PC300870-250MG
APOSPC300870-1GEA 2625 SEK
APOSPC300870-1G APOSPC300870-250MG
1,1,1-Trifluoro-3-(1H-pyrazol-1-yl)propan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-3-(1H-pyrazol-1-yl)propan-2-ol
Formel: C₆H₇F₃N₂O
MW: 180,128 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD19602661
CAS nummer: 1342051-08-4