2-(6-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)ethanamine
Leverantör: Apollo Scientific
PC300850-1G PC300850-250MG
APOSPC300850-1GEA 6175 SEK
APOSPC300850-1G APOSPC300850-250MG
2-(6-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)ethanamine
2-(6-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)ethanamine
Formel: C₉H₁₀FN₃
MW: 179,194 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD14546660
CAS nummer: 1216295-83-8