2,6-Difluoro-4-(morpholin-4-yl)benzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC300690-1G PC300690-250MG
APOSPC300690-1GEA 6425 SEK
APOSPC300690-1G APOSPC300690-250MG
2,6-Difluoro-4-(morpholin-4-yl)benzonitrile
2,6-Difluoro-4-(morpholin-4-yl)benzonitrile
Formel: C₁₁H₁₀F₂N₂O
Smältpunkt: 112…114 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD19442761
CAS nummer: 840481-30-3