5-(4-Fluorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC300688-1G PC300688-5G
APOSPC300688-1GEA 2325 SEK
APOSPC300688-1G APOSPC300688-5G
5-(4-Fluorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
5-(4-Fluorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Formel: C₁₂H₇FN₂OS
Smältpunkt: 190…192 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00297812
CAS nummer: 35978-37-1