2-(Aminomethyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine ≥95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: N-Methyl-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-amine
PC300670-1G PC300670-250MG
APOSPC300670-1GEA 855 SEK
APOSPC300670-1G APOSPC300670-250MG
2-(Aminomethyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine ≥95%
2-(Aminomethyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₆H₆F₃N₃
MW: 177,127 g/mol
Smältpunkt: 67…69 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD13176794
CAS nummer: 1193721-39-9