4-Bromo-1-(4-fluorobenzyl)-1H-pyrazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC300652-1G PC300652-5G
APOSPC300652-1GEA 3500 SEK
APOSPC300652-1G APOSPC300652-5G
4-Bromo-1-(4-fluorobenzyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(4-fluorobenzyl)-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₈BrFN₂
MW: 255.086 g/mol
Kokpunkt: 116 °C (2 mm Hg)
Smältpunkt: 28…30 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06167002
CAS nummer: 251925-14-1