2-Amino-6-(trifluoromethyl)quinazoline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Amino-6-(trifluoromethyl)-1,3-benzodiazine, 6-(Trifluoromethyl)quinazolin-2-amine
PC300554-1G PC300554-250MG
APOSPC300554-1GEA 2600 SEK
APOSPC300554-1G APOSPC300554-250MG
2-Amino-6-(trifluoromethyl)quinazoline
2-Amino-6-(trifluoromethyl)quinazoline
Formel: C₉H₆F₃N₃
Smältpunkt: 184…186 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00835296
CAS nummer: 190273-94-0