2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonamide
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC300533-1G
PC300533-100MG
PC300533-250MG
APOSPC300533-1GEA
4675
SEK
APOSPC300533-1G
APOSPC300533-100MG
APOSPC300533-250MG
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonamide
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonamide
Formel:
C₇H₇F₃N₂O₂S Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD22577294 CAS nummer: 1427461-10-6 |