(3E)-4-(Dimethylamino)-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC300525-1G PC300525-5G
APOSPC300525-1GEA 2075 SEK
APOSPC300525-1G APOSPC300525-5G
(3E)-4-(Dimethylamino)-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
(3E)-4-(Dimethylamino)-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Formel: C₆H₈F₃NO
MW: 167.129 g/mol
Smältpunkt: 56…57 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00764476
CAS nummer: 127223-93-2