2-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC300510-1G PC300510-250MG PC300510-5G
APOSPC300510-1GEA 2575 SEK
APOSPC300510-1G APOSPC300510-250MG APOSPC300510-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Formel: C₉H₆F₃NO
Smältpunkt: 34…35 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09222481
CAS nummer: 175785-41-8