4-Fluoro-1H-benzimidazole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2936-1G PC2936-5G
APOSPC2936-1GEA 1525 SEK
APOSPC2936-1G APOSPC2936-5G
4-Fluoro-1H-benzimidazole 98%
4-Fluoro-1H-benzimidazole
Formel: C₇H₅FN₂
Smältpunkt: 165 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08729272
CAS nummer: 5847-89-2