3,5-Difluoro-4-iodoaniline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2906-25G PC2906-5G
APOSPC2906-25GEA 1425 SEK
APOSPC2906-25G APOSPC2906-5G
3,5-Difluoro-4-iodoaniline 97%
3,5-Difluoro-4-iodoaniline
Formel: C₆H₄F₂IN
Smältpunkt: 112 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD07774190
CAS nummer: 1542-34-3