3-(Ethylthio)-5-(trifluoromethyl)picolinonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC28297-1G PC28297-250MG
APOSPC28297-1GEA 805 SEK
APOSPC28297-1G APOSPC28297-250MG
3-(Ethylthio)-5-(trifluoromethyl)picolinonitrile
3-(Ethylthio)-5-(trifluoromethyl)picolinonitrile
Formel: C₉H₇F₃N₂S
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD31812104
CAS nummer: 1421952-04-6