2-Fluorodiphenylamine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC2798-250MG
PC2798-100MG
APOSPC2798-250MGEA
2150
SEK
APOSPC2798-250MG
APOSPC2798-100MG
2-Fluorodiphenylamine 95%
2-Fluorodiphenylamine
Formel:
C₁₂H₁₀FN Kokpunkt: 147…148 °C (15 mm Hg) Densitet: 1,165 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD03094200 CAS nummer: 328-20-1 |