3-Fluoro-5-methoxybenzyl alcohol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC2796-5G
PC2796-1G
PC2796-10G
APOSPC2796-5GEA
3525
SEK
APOSPC2796-5G
APOSPC2796-1G
APOSPC2796-10G
3-Fluoro-5-methoxybenzyl alcohol 98%
3-Fluoro-5-methoxybenzyl alcohol
Formel:
C₈H₉FO₂ Smältpunkt: 27…30 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD08741377 CAS nummer: 914637-27-7 |