4-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-Bromo-2,5-difluoro-4-iodobenzene
PC2687-5G PC2687-1G PC2687-25G
APOSPC2687-5GEA 450 SEK
APOSPC2687-5G APOSPC2687-1G APOSPC2687-25G
4-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene
4-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene
Formel: C₆H₂BrF₂I
MW: 318,885 g/mol
Smältpunkt: 54…57 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD04973906
CAS nummer: 145349-66-2