4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzonitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
5-Cyano-2-fluorophenyl methyl sulphone
PC2627-1G
PC2627-5G
APOSPC2627-1GEA
1175
SEK
APOSPC2627-1G
APOSPC2627-5G
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzonitrile 97%
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzonitrile
Formel:
C₈H₆FNO₂S MW: 199,202 g/mol Smältpunkt: 128,9…130.2 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD08458081 CAS nummer: 914636-47-8 UN: 3439 ADR: 6.1,III |