3-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2592-1G PC2592-25G PC2592-5G
APOSPC2592-1GEA 0 SEK
APOSPC2592-1G APOSPC2592-25G APOSPC2592-5G
3-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid 97%
3-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃ClF₂O₂
MW: 192,547 g/mol
Smältpunkt: 130…133 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD04972707
CAS nummer: 150444-95-4