2',6'-Dichloro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2552E-1G PC2552E-250MG
APOSPC2552E-1GEA 910 SEK
APOSPC2552E-1G APOSPC2552E-250MG
2',6'-Dichloro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2',6'-Dichloro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₅Cl₂F₃O
Kokpunkt: 58 °C (0,6 mm Hg)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00221015
CAS nummer: 175205-88-6