Perfluoro(1,2-dichlorocyclobut-1-ene) 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1,2-Dichloro-3,3,4,4-tetrafluorocyclobut-1-ene
PC2518-5G PC2518-1G
APOSPC2518-5GEA 5575 SEK
APOSPC2518-5G APOSPC2518-1G
Perfluoro(1,2-dichlorocyclobut-1-ene) 97%
Perfluoro(1,2-dichlorocyclobut-1-ene)
Formel: C₄Cl₂F₄
MW: 194,942 g/mol
Kokpunkt: 67,1 °C (760 mm Hg)
Smältpunkt: –43 °C
Densitet: 1,534 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00019268
CAS nummer: 377-93-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III