4-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylene-1,2-diamine
PC2478-1G PC2478-5G
APOSPC2478-1GEA 1475 SEK
APOSPC2478-1G APOSPC2478-5G
4-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 97%
4-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Formel: C₇H₆BrF₃N₂O
MW: 271,035 g/mol
Smältpunkt: 39…41 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07777124
CAS nummer: 156425-07-9