(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)benzene
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC2359-1G PC2359-250MG
APOSPC2359-1GEA 5050 SEK
APOSPC2359-1G APOSPC2359-250MG
(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)benzene
(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)benzene
Formel: C₈H₇BrF₂
Kokpunkt: 55…56 °C (2 mm Hg)
Smältpunkt: –26…–24 °C
Densitet: 1,534 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07777119
CAS nummer: 108661-89-8