4-(Heptafluoroisopropoxy)-1-iodooctafluorobutane
Leverantör: Apollo Scientific
PC2101-25G
PC2101-5G
APOSPC2101-25GEA
8200
SEK
APOSPC2101-25G
APOSPC2101-5G
4-(Heptafluoroisopropoxy)-1-iodooctafluorobutane
4-(Heptafluoroisopropoxy)-1-iodooctafluorobutane
Formel:
C₇F₁₅IO Kokpunkt: 40…43 °C (25 mm Hg) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD09763606 CAS nummer: 25080-17-5 |