1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)-4-phenylpiperazine
Leverantör: Apollo Scientific
PC210083-1G PC210083-500MG
APOSPC210083-1GEA 8725 SEK
APOSPC210083-1G APOSPC210083-500MG
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)-4-phenylpiperazine
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)-4-phenylpiperazine
Formel: C₁₆H₁₆FN₃O₂
Smältpunkt: 152…153 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD28506332
CAS nummer: 556801-40-2