1,5-Dichloro-2-[(3-fluorophenyl)methoxy]-4-nitrobenzene
Leverantör: Apollo Scientific
PC210082-1G PC210082-500MG
APOSPC210082-1GEA 3500 SEK
APOSPC210082-1G APOSPC210082-500MG
1,5-Dichloro-2-[(3-fluorophenyl)methoxy]-4-nitrobenzene
1,5-Dichloro-2-[(3-fluorophenyl)methoxy]-4-nitrobenzene
Formel: C₁₃H₈Cl₂FNO₃
MW: 316,112 g/mol
Smältpunkt: 103…104 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD28506331
CAS nummer: 1708126-05-9