N-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,2,2-trifluoroacetamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC210075-1G PC210075-500MG
APOSPC210075-1GEA 3500 SEK
APOSPC210075-1G APOSPC210075-500MG
N-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,2,2-trifluoroacetamide
N-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,2,2-trifluoroacetamide
Formel: C₉H₆F₃NO₃
MW: 233,144 g/mol
Smältpunkt: 117…119 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00455931
CAS nummer: 85575-56-0