N-(3,4-Difluorophenyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-8-sulphonamide
Leverantör: Apollo Scientific
PC210049-1G PC210049-500MG
APOSPC210049-1GEA 6350 SEK
APOSPC210049-1G APOSPC210049-500MG
N-(3,4-Difluorophenyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-8-sulphonamide
N-(3,4-Difluorophenyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-8-sulphonamide
Formel: C₁₂H₈F₂N₄O₂S
MW: 310,279 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD18804117
CAS nummer: 1291486-52-6