2-Fluoro-4,6-diiodoaniline
Leverantör: Apollo Scientific
PC210036-1G PC210036-500MG
APOSPC210036-1GEA 12525 SEK
APOSPC210036-1G APOSPC210036-500MG
2-Fluoro-4,6-diiodoaniline
2-Fluoro-4,6-diiodoaniline
Formel: C₆H₄FI₂N
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD14708138
CAS nummer: 1301739-25-2