(Z)-1,1,1,3-Tetrafluorobut-2-ene
Leverantör: Apollo Scientific
PC2071-25G PC2071-5G
APOSPC2071-25GEA 10500 SEK
APOSPC2071-25G APOSPC2071-5G
(Z)-1,1,1,3-Tetrafluorobut-2-ene
(Z)-1,1,1,3-Tetrafluorobut-2-ene
Formel: C₄H₄F₄
Kokpunkt: 48…50 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07784203
CAS nummer: 791616-88-1