5-Methoxy-4'-(trifluoromethyl)valerophenone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2055-1G PC2055-25G PC2055-5G
APOSPC2055-1GEA 410 SEK
APOSPC2055-1G APOSPC2055-25G APOSPC2055-5G
5-Methoxy-4'-(trifluoromethyl)valerophenone
5-Methoxy-4'-(trifluoromethyl)valerophenone
Formel: C₁₃H₁₅F₃O₂
Smältpunkt: 42…43 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06658173
CAS nummer: 61718-80-7