6-(Difluoromethyl)pyridin-3-amine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC201370-250MG PC201370-1G
APOSPC201370-250MGEA 8050 SEK
APOSPC201370-250MG APOSPC201370-1G
6-(Difluoromethyl)pyridin-3-amine 97%
6-(Difluoromethyl)pyridin-3-amine
Formel: C₆H₆F₂N₂
MW: 144,122 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD18384489
CAS nummer: 913090-41-2