8-Bromo-3-fluoroquinoline 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
PC201317-100MG PC201317-250MG PC201317-25MG
APOSPC201317-100MGEA 4025 SEK
APOSPC201317-100MG APOSPC201317-250MG APOSPC201317-25MG
8-Bromo-3-fluoroquinoline 95+%
8-Bromo-3-fluoroquinoline
Formel: C₉H₅BrFN
MDL Number: MFCD12546390
CAS nummer: 834884-06-9