5-(3-Fluorophenyl)-2-methylpyridine 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
PC201289-1G PC201289-25G PC201289-5G
APOSPC201289-1GEA 290 SEK
APOSPC201289-1G APOSPC201289-25G APOSPC201289-5G
5-(3-Fluorophenyl)-2-methylpyridine 95+%
5-(3-Fluorophenyl)-2-methylpyridine
Formel: C₁₂H₁₀FN
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD13152238
CAS nummer: 713143-67-0