3-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
PC201203-1G PC201203-5G
APOSPC201203-1GEA 685 SEK
APOSPC201203-1G APOSPC201203-5G
3-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide 95+%
3-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Formel: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183,18 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02684305
CAS nummer: 226260-01-1