3-(2,2,2-Trifluoroacetyl)benzoic acid 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC201194-100MG
PC201194-250MG
APOSPC201194-100MGEA
5550
SEK
APOSPC201194-100MG
APOSPC201194-250MG
3-(2,2,2-Trifluoroacetyl)benzoic acid 95+%
3-(2,2,2-Trifluoroacetyl)benzoic acid
Formel:
C₉H₅F₃O₃ Smältpunkt: 94…95 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD13173376 CAS nummer: 213598-05-1 |