5-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
PC201087-1G PC201087-250MG
APOSPC201087-1GEA 0 SEK
APOSPC201087-1G APOSPC201087-250MG
5-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile 95+%
5-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile
Formel: C₁₁H₇FN₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD24619247
CAS nummer: 1240948-77-9