3-(4-(Bromomethyl)-3-fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC201027-100MG PC201027-250MG
APOSPC201027-100MGEA 1050 SEK
APOSPC201027-100MG APOSPC201027-250MG
3-(4-(Bromomethyl)-3-fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
3-(4-(Bromomethyl)-3-fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formel: C₉H₆BrFN₂O
MW: 257,059 g/mol
Smältpunkt: 87,3 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD13181201
CAS nummer: 1146699-64-0
UN: 3261
ADR: 8,III