3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC200149-25G PC200149-5G
APOSPC200149-25GEA 1300 SEK
APOSPC200149-25G APOSPC200149-5G
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile 98%
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
Formel: C₇H₃F₃N₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02091399
CAS nummer: 406933-21-9