1-(1-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1H-1,2,3-triazol-4-yl)ethan-1-ol
Leverantör: Apollo Scientific
PC200080-1G PC200080-500MG
APOSPC200080-1GEA 2200 SEK
APOSPC200080-1G APOSPC200080-500MG
1-(1-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1H-1,2,3-triazol-4-yl)ethan-1-ol
1-(1-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1H-1,2,3-triazol-4-yl)ethan-1-ol
Formel: C₁₂H₁₂F₃N₃O
MW: 271,238 g/mol
Smältpunkt: 75…77 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD25121137
CAS nummer: 1443291-26-6