1-{1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl}ethan-1-ol
Leverantör: Apollo Scientific
PC200078-1G PC200078-500MG
APOSPC200078-1GEA 2200 SEK
APOSPC200078-1G APOSPC200078-500MG
1-{1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl}ethan-1-ol
1-{1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl}ethan-1-ol
Formel: C₁₁H₁₂FN₃O
MW: 221,231 g/mol
Smältpunkt: 92…94 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD24109297
CAS nummer: 1443291-24-4