6-Fluoro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
PC200053-1G PC200053-5G
APOSPC200053-1GEA 4625 SEK
APOSPC200053-1G APOSPC200053-5G
6-Fluoro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
6-Fluoro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₇H₄FIN₂
MW: 262,023 g/mol
Smältpunkt: 178…181 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD20483025
CAS nummer: 1219127-01-1