6-Fluoro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC200048-1G PC200048-500MG
APOSPC200048-1GEA 3400 SEK
APOSPC200048-1G APOSPC200048-500MG
6-Fluoro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine 97%
6-Fluoro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₇H₄FN₃O₂
MW: 181,124 g/mol
Smältpunkt: 169…170 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD20483121
CAS nummer: 1235993-30-2