4-(4-Fluorobenzyl)piperidine
Leverantör: Apollo Scientific
PC200040-1G
PC200040-500MG
PC200040-5G
PC200040-250MG
APOSPC200040-1GEA
1950
SEK
APOSPC200040-1G
APOSPC200040-500MG
APOSPC200040-5G
APOSPC200040-250MG
4-(4-Fluorobenzyl)piperidine
4-(4-Fluorobenzyl)piperidine
Formel:
C₁₂H₁₆FN Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD03839825 CAS nummer: 92822-02-1 |